Learn More
Idoxuridina, TRC
Código de producto. 30408737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30408737 50 mg 50 miligramos
30406604 5 g -
30389874 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI20575050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-42-2
Fórmula molecular C9 H11 I N2 O5
Peso molecular (g/mol) 354.1
Sinónimo Idoxuridine, Uridine, 2'-deoxy-5-iodo- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2'-Deoxy-5-iodouridine (ACI), (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-iodouracil, 5-Iodo-2'-deoxyuridine, 5-Iodo-2'-desoxyuridine, 5-Iododeoxyuridine, 5-Iodouracil deoxyriboside, 5IUDR, Allergan 211, Dendrid, Emanil, Herpe-Gel, Herpesil, Herpidu, Herplex, Idexur, Idoxene, Idoxuridin, IDU, Idu Oculos, Iducher, Idulea, IDUR, Iduridin, Iododeoxyuridine, Iododeozyuridine, IUDR, Joddeoxiuridin, Kerecid, MeSH ID: D007065, NSC 39661, Ophthalmadine, SKF 14287, Stoxil, Stoxip, Synmiol, Virudox
Nombre IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-iodopirimidina-2,4-diona
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Idoxuridine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11IN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.9713