Learn More
Idoxuridina, Mikromol™
Código de producto. 17901586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17901586 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17901586 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0791.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Idoxuridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Idoxuridine
CAS 54-42-2
Nombres de analitos o componentes Idoxuridine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H11 I N2 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Idoxuridine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11IN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
Nombre IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-iodopirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 354.1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 353,9713 g/mol