missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bethyl Laboratories IDO1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (BLR040F)

Código de producto. 30275695
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
10 microlitros
100 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30275695 100 μL 100 microlitros
30276672 20 μL 10 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30275695 Proveedor Bethyl Laboratories N.º de proveedor A700040

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

IDO1 Recombinant Monoclonal Antibody for IP, Western Blot

IDO1 is an intracellular heme-containing enzyme that catalyzes the oxidative cleavage of the indole ring of several important regulatory molecules like tryptophan, serotonin, and melatonin. By doing this, IDO1 initiates the production of biologically active metabolites, commonly referred to as kynurenines. IDO1 is widely expressed in a variety of human tissues as well as in macrophages and dendritic cells (DCs). In inflammation, interferons (IFNs) act on specific receptors to trigger IDO1 induction. The production of IFN-gamma and induction of IDO1 represent important antimicrobial mechanisms. Degradation and depletion of tryptophan by IDO1 inhibits the growth of viruses, bacteria and parasites. Furthermore, IDO1 plays a complex and crucial role in immunoregulation during infection, pregnancy, autoimmunity, transplantation, and neoplasia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IDO1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon BLR040F
Concentración 400 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación BBS with 0.1% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.8 to 8.6
génica Ido1
N.º de referencia del gen P14902
Alias de gen EC 1.13.11.52; IDO; IDO1; IDO-1; INDO; indolamine 2,3 dioxygenase; indole 2,3-dioxygenase; indoleamine; indoleamine 2,3-dioxygenase 1; indoleamine 23-dioxygenase; Indoleamine-2; indoleamine-pyrrole 2,3 dioxygenase; indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase
Símbolos de los genes Ido1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein representing human Indoleamine 2, 3-dioxygenase 1 (IDO1, residues 1-403).
Método de purificación Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3620
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.