Learn More
IDO-IN-7, MedChemExpress
Código de producto. 16476376
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476376 100 mg 100 miligramos
16465948 10 mg 10 miligramos
16452097 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16476376 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13983
MedChemExpress IDO-IN-7 (NLG-919 analogue) is a a potent IDO1 inhibitor with an IC50 of 38 nM.
IDO-IN-7 (NLG-919 analogue) is a a potent IDO1 inhibitor with an IC50 of 38 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IDO-IN-7
CAS 1402836-58-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22N2O
Cantidad 100 mg
Sinónimo NLG-919 analogue GDC-0919 analogue
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (177.07 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 25 mg/mL (88.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1CCCCC1)CC(C2=C3C=CC=C2)N4C3=CN=C4
Peso molecular (g/mol) 282.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.38
Porcentaje de pureza 96.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death