Learn More
IDO-IN-4, MedChemExpress
Código de producto. 16483637
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483637 50 mg 50 miligramos
16460306 2 mg 2 miligramos
16427628 10 mg 10 miligramos
16420098 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483637 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18769
MedChemExpress IDO-IN-4 is an indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO-1) inhibitor, extracted from patent WO2014150677A1, Compound example 1 enantiomer 1.
IDO-IN-4 is an indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO-1) inhibitor, extracted from patent WO2014150677A1, Compound example 1 enantiomer 1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IDO-IN-4
Forma física Solid
CAS 1629125-65-0
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H35N3O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (228.53 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C)C=C1)NC2=CC([C@@H](C3)[C@@H]3C(O)=O)=CC=C2N(CC(C)C)CC(C)C
Peso molecular (g/mol) 437.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.57
Porcentaje de pureza 98.11%