Learn More
IDO-IN-3, MedChemExpress
Código de producto. 16497238
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16497238 10 mg 10 miligramos
16479767 5 mg 5 miligramos
16463257 50 mg 50 miligramos
16400296 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497238 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16987
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress IDO-IN-3 is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 290 nM.
IDO-IN-3 is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 290 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IDO-IN-3
CAS 2070018-30-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H12BrFN6O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 27.5 mg/mL (76.57 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O/N=C(NC1=CC(Br)=C(F)C=C1)\C2=NON=C2NCCN
Peso molecular (g/mol) 359.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.15
Porcentaje de pureza 98.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death