Learn More
IDO-IN-12, MedChemExpress
Código de producto. 16497597
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497597 5 mg 5 miligramos
16494848 10 mg 10 miligramos
16481209 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16497597 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY115122
MedChemExpress IDO-IN-12 is an indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor extracted from patent WO 2017181849 A1.
IDO-IN-12 is an indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor extracted from patent WO 2017181849 A1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IDO-IN-12
CAS 1888341-29-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H11BrFN5O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (120.13 mM)
SMILES FC1=CC=C(N2C(C3=NON=C3NCCSC)=NOC2=O)C=C1Br
Peso molecular (g/mol) 416.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.23
Porcentaje de pureza 97.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death