Learn More
IDO-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16498238
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16498238 10 mg 10 miligramos
16480688 5 mg 5 miligramos
16474127 50 mg 50 miligramos
16430366 2 mg 2 miligramos
4 options
Código de producto. 16498238
Marca: Medchem Express HY79531
MedChemExpress IDO-IN-1 is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 59 nM.
IDO-IN-1 is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 59 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IDO-IN-1
CAS 914638-30-5
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H7BrFN5O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 120 mg/mL (379.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NON=C1/C(NO)=N/C2=CC(Br)=C(F)C=C2
Peso molecular (g/mol) 316.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.09
Porcentaje de pureza 95.3%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death