Learn More
IDH-305, MedChemExpress
Código de producto. 16484956
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484956 100 mg 100 miligramos
16433938 10 mg 10 miligramos
16430986 200 mg 200 miligramos
16416657 5 mg 5 miligramos
16410297 50 mg 50 miligramos
16401049 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16484956 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY104036
MedChemExpress IDH-305 is an orally available, mutant-selective and brain-penetrant IDH1 inhibitor that targets IDH1 (R132) mutation. IDH-305 exhibits greater than 200 fold selectivity for mutant IDH1 isoforms vs. WT (IC50= 27 nM (IDH1R132H), 28 nM (IDH1R132C), 6.14 μM (IDH1WT)).
IDH-305 is an orally available, mutant-selective and brain-penetrant IDH1 inhibitor that targets IDH1 (R132) mutation. IDH-305 exhibits greater than 200 fold selectivity for mutant IDH1 isoforms vs. WT (IC50= 27 nM (IDH1R132H), 28 nM (IDH1R132C), 6.14 μM (IDH1WT)).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IDH-305
CAS 1628805-46-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H22F4N6O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (305.84 mM)
SMILES O=C1OC[C@H]([C@@H](F)C)N1C2=NC(N[C@H](C3=CC(C)=C(C4=CC(C(F)(F)F)=NC=C4)C=N3)C)=NC=C2
Peso molecular (g/mol) 490.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.45
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death