Learn More
IDF-11774, MedChemExpress
Código de producto. 16484438
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16484438 10 mg 10 miligramos
16430757 50 mg 50 miligramos
16427167 5 mg 5 miligramos
16421159 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484438 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111387
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress IDF-11774 is a novel hypoxia-inducible factor α (HIFα)-1 inhibitor with an IC50 of 3.65 μM.
IDF-11774 is a novel hypoxia-inducible factor α (HIFα)-1 inhibitor with an IC50 of 3.65 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IDF-11774
CAS 1429054-28-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H32N2O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 60 mg/mL (162.82 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CN1CCN(C(COC2=CC=C(C3(C4)CC5CC4CC(C5)C3)C=C2)=O)CC1
Peso molecular (g/mol) 368.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.51
Porcentaje de pureza 95.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease