Learn More
Idebenone, TRC
Código de producto. 30133161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133161 100 mg 100 miligramos
30004572 10 mg 10 miligramos
30007084 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133161 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI170050100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58186-27-9
Fórmula molecular C19 H30 O5
Peso molecular (g/mol) 338.44
Sinónimo 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-(10-hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-, 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-(10-hydroxydecyl)-1,4-benzoquinone, 2,3-Dimethoxy-6-(10-hydroxydecyl)-5-methyl-1,4-benzoquinone, 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, Avan, CV 2619, Daruma, Idebenone, Mnesis, Raxone
Nombre IUPAC 2-(10-hidroxidecil)-5,6-dimetoxi-3-metilciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES COC1=C(OC)C(=O)C(=C(C)C1=O)CCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Idebenone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H30O5/c1-14-15(12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-20)17(22)19(24-3)18(23-2)16(14)21/h20H,4-13H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.2093