Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Idebenona |
| Cantidad | 5 g |
| Solubilidad | Solubilidad acuo. solución: Insoluble. Otras solubilidades: ligeramente soluble en metanol |
| Punto de fusión | De 52,0 °C a 55,0 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.44 |
| Número MDL | MFCD00274552 |
| Clave InChI | JGPMMRGNQUBGND-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC1=C(OC)C(=O)C(CCCCCCCCCCO)=C(C)C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-(10-hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| Peso molecular (g/mol) | 338.44 |