Learn More
Thermo Scientific Chemicals Idebenona
Código de producto. 17241272 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17241272 1 g 1 g
17251272 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17241272 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466770010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58186-27-9
Fórmula molecular C19H30O5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Idebenona
Cantidad 1 g
Solubilidad Solubilidad acuo. solución: Insoluble. Otras solubilidades: ligeramente soluble en metanol
Punto de fusión De 52,0 °C a 55,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.44
Clave InChI JGPMMRGNQUBGND-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(OC)C(=O)C(CCCCCCCCCCO)=C(C)C1=O
Nombre IUPAC 2-(10-hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Peso molecular (g/mol) 338.44