Learn More
Idebenona-13C, d3, TRC
Código de producto. 30402482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402482 1 mg
30401605 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30402482 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI1700521MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189907-75-2
Fórmula molecular C1813CH27D3O5
Peso molecular (g/mol) 342.45
Sinónimo Idebenone 13C D3
SMILES [2H][13C]([2H])([2H])OC1=C(OC)C(=O)C(=C(C)C1=O)CCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Idebenone-13C1,d3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H30O5/c1-14-15(12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-20)17(22)19(24-3)18(23-2)16(14)21/h20H,4-13H2,1-3H3/i2+1D3
Porcentaje de pureza >95%