Learn More
IDE1, MedChemExpress
Código de producto. 16465807
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465807 5 mg 5 miligramos
16462606 25 mg 25 miligramos
16450669 1 mg 1 miligramo
16439636 50 mg 50 miligramos
16413078 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16465807 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100533
MedChemExpress IDE1 is an inducer of definitive endoderm 1.
IDE1 is an inducer of definitive endoderm 1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IDE1
Forma física Solid
CAS 1160927-48-9
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H18N2O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (97.94 mM)
SMILES OC(C1=C(/C=N/NC(CCCCCC(O)=O)=O)C=CC=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 306.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.31
Porcentaje de pureza 98.03%