Learn More
Clorhidrato de Idazoxan, TRC
Código de producto. 30393104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30393104 1 g 1 g
30399711 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30393104 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI5068001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79944-56-2
Fórmula molecular C11H13ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 240.69
Sinónimo 2-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole Hydrochloride, (+/-)-Idazoxan Monohydrochloride, RX 781094, RX 781094A
Nombre IUPAC 2-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-3-il)-4,5-dihidro-1H-imidazol; Cloruro
SMILES Cl.C1CN=C(N1)C2COc3ccccc3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Idazoxan Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O2.ClH/c1-2-4-9-8(3-1)14-7-10(15-9)11-12-5-6-13-11;/h1-4,10H,5-7H2,(H,12,13);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0666