Learn More
Idarubicinol (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30389251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389251 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30389251 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI1670205MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Idarubicinol (Mixture of Diastereomers)
CAS 86189-66-4
Fórmula molecular C26 H29 N O9
Cantidad 5 mg
Sinónimo (7S,9S)-7-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11-trihydroxy-9-[(1R*)-1-hydroxyethyl]-5,12-Naphthacenedione, [7S-[7α,9α,9(R*)]]-7-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11-trihydroxy-9-(1-hydroxyethyl)-5,12-Naphthacenedione, 13-Dihydroidarubicin, 4-Demethoxydaunorubicinol, Antibiotic FCE 22723
Fórmula InChI InChI=1S/C26H29NO9/c1-10-21(29)15(27)7-17(35-10)36-16-9-26(34,11(2)28)8-14-18(16)25(33)20-19(24(14)32)22(30)12-5-3-4-6-13(12)23(20)31/h3-6,10-11,15-17,21,28-29,32-34H,7-9,27H2,1-2H3/t10-,11-,15-,16-,17-,21+,26-/m0/s1
SMILES C[C@H](O)[C@@]1(O)C[C@H](O[C@H]2C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O2)c3c(O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c4c(O)c3C1
Nombre IUPAC (7S,9S)-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hidroxi-6-metil-tetrahidropiran-2-il]oxi-6,9,11-trihidroxi-9-[(1S)-1-hidroxietil]-8,10-dihidro-7H-tetraceno-5,12-diona
Peso molecular (g/mol) 499.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.1842