Learn More
Clorhidrato de idarrubicina, TRC
Código de producto. 30132937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132937 5 mg 5 miligramos
30136022 50 mg 50 miligramos
30011513 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132937 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI1670005MG
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57852-57-0
Fórmula molecular C26 H27 N O9 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 533.95
Sinónimo (7S,9S)-9-Acetyl-7-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11-trihydroxy-5,12-naphthacenedione Hydrochloride (1:1), 5,12-Naphthacenedione, 9-acetyl-7-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11-trihydroxy-, hydrochloride, (7S,9S)- (9CI), 5,12-Naphthacenedione, 9-acetyl-7-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11-trihydroxy-, hydrochloride, (7S-cis)-, 4-DMD HCl, 4-Demethoxydaunorubicin hydrochloride, Idamycin, Idarubicin hydrochloride, NSC 256439, Zavedos
Nombre IUPAC (7S,9S)-9-acetil-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-6,9,11-trihidroxi-8,10-dihidro-7H-tetraceno-5,12-dione; Cloruro
SMILES Cl.C[C@@H]1O[C@H](C[C@H](N)[C@@H]1O)O[C@H]2C[C@@](O)(Cc3c(O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c4c(O)c23)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Idarubicin Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H27NO9.ClH/c1-10-21(29)15(27)7-17(35-10)36-16-9-26(34,11(2)28)8-14-18(16)25(33)20-19(24(14)32)22(30)12-5-3-4-6-13(12)23(20)31;/h3-6,10,15-17,21,29,32-34H,7-9,27H2,1-2H3;1H/t10-,15-,16-,17-,21+,26-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 533.1453