Learn More
Idarubicin hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16493327
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16493327 50 mg 50 miligramos
16457318 10 mg 10 miligramos
16409827 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16493327 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17381
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Idarubicin hydrochloride is an anthracycline antileukemic drug. It inhibits the topoisomerase II interfering with the replication of DNA and RNA transcription. Idarubicin hydrochloride inhibits the growth of bacteria and yeasts.
Idarubicin hydrochloride is an anthracycline antileukemic drug. It inhibits the topoisomerase II interfering with the replication of DNA and RNA transcription. Idarubicin hydrochloride inhibits the growth of bacteria and yeasts.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Idarubicin hydrochloride
CAS 57852-57-0
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H28ClNO9
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4-Demethoxydaunorubicin hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (156.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C(C(C1=CC=CC=C21)=O)=C3C2=O)=C4[C@H](C[C@@](C(C)=O)(O)CC4=C3O)O[C@@](O[C@@H](C)[C@H]5O)([H])C[C@@H]5N.Cl
Peso molecular (g/mol) 533.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 533.95
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death