Learn More
ID-8, MedChemExpress
Código de producto. 16499397
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499397 5 mg 5 miligramos
16496858 10 mg 10 miligramos
16472927 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16499397 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY158385mg
MedChemExpress ID-8 is an inhibitor of dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinase (DYRK). ID-8 sustains embryonic stem cell (ESC) self-renewal and pluripotency. ID-8 enhances Wnt-mediated hESC survival and proliferation via inhibition of DYRKs.
ID-8 is an inhibitor of dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinase (DYRK). ID-8 sustains embryonic stem cell (ESC) self-renewal and pluripotency. ID-8 enhances Wnt-mediated hESC survival and proliferation via inhibition of DYRKs.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ID-8
CAS 147591-46-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14N2O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 47 mg/mL (157.56 mM)
SMILES OC1=CC2=C(C=C1)C([N+]([O-])=O)=C(C)N2C3=CC=C(OC)C=C3
Peso molecular (g/mol) 298.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.29
Porcentaje de pureza 99.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease