Learn More
Analitos ICS Sub-B2: Ba, Cr, V a 50 μg/mL en HCl al 20%, VHG™
Código de producto. 30003128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003128 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 30003128 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGICSAB2100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Analitos ICS Sub-B2: Ba, Cr, V a 50 μg/mL en HCl al 20%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Barium/Chromium/Vanadium
CAS 7440-39-3, 7440-47-3, 7440-62-2
Métodos ICP
Nombres de analitos o componentes Barium/Chromium/Vanadium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix HCl diluido
Cantidad 100 mL
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.