Learn More
Analitos ICS Sub-B1: Be, Co, Cu, Mn a 50; Ag, Cd, Ni, Pb, Zn a 100 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Descripción
Analitos ICS Sub-B1: Be, Co, Cu, Mn a 50; Ag, Cd, Ni, Pb, Zn a 100 μg/mL en HNO3 al 5%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Beryllium/Cobalt/Copper/Manganese/Cadmium/Lead/Nickel/Silver/Zinc |
| CAS | 7440-41-7, 7440-48-4, 7440-50-8, 7439-96-5, 7440-43-9, 7439-92-1 |
| Métodos | ICP |
| Nombres de analitos o componentes | Beryllium/Cobalt/Copper/Manganese/Cadmium/Lead/Nickel/Silver/Zinc |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Beryllium 50 μg/mL/Cobalt 50 μg/mL/Copper 50 μg/mL/Manganese 50 μg/mL/Cadmium 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Silver 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL |