Learn More
iCRT3, MedChemExpress
Código de producto. 16496617
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496617 5 mg 5 miligramos
16492896 25 mg 25 miligramos
16463898 10 mg 10 miligramos
16444936 100 mg 100 miligramos
16400267 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16496617 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103705
MedChemExpress iCRT3 is an inhibitor of both Wnt and β-catenin-responsive transcription.
iCRT3 is an inhibitor of both Wnt and β-catenin-responsive transcription.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material iCRT3
Forma física Solid
CAS 901751-47-1
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H26N2O2S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (380.20 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NCCC1=CC=CC=C1)CSCC2=C(C)OC(C3=CC=C(CC)C=C3)=N2
Peso molecular (g/mol) 394.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.53
Porcentaje de pureza 98.18%