Learn More
iCRT 14, MedChemExpress
Código de producto. 16499647
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499647 5 mg 5 miligramos
16487108 10 mg 10 miligramos
16473147 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16499647 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16665
MedChemExpress iCRT 14 is a novel potent inhibitor of β-catenin-responsive transcription (CRT), with IC50 of 40.3 nM against Wnt responsive STF16 luciferase.
iCRT 14 is a novel potent inhibitor of β-catenin-responsive transcription (CRT), with IC50 of 40.3 nM against Wnt responsive STF16 luciferase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material iCRT 14
CAS 677331-12-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H17N3O2S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 29 mg/mL (77.24 mM)
SMILES O=C(S/1)N(C2=CC=CC=C2)C(C1=C\C3=C(C)N(C(C)=C3)C4=CN=CC=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 375.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.44
Porcentaje de pureza 98.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death