missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

iCRT 14, MedChemExpress

Código de producto. 16487108
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16487108 10 mg 10 miligramos
16499647 5 mg 5 miligramos
16473147 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16487108 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16665

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress iCRT 14 is a novel potent inhibitor of β-catenin-responsive transcription (CRT), with IC50 of 40.3 nM against Wnt responsive STF16 luciferase.

iCRT 14 is a novel potent inhibitor of β-catenin-responsive transcription (CRT), with IC50 of 40.3 nM against Wnt responsive STF16 luciferase.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material iCRT 14
CAS 677331-12-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H17N3O2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 29 mg/mL (77.24 mM)
SMILES O=C(S/1)N(C2=CC=CC=C2)C(C1=C\C3=C(C)N(C(C)=C3)C4=CN=CC=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 375.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.44
Porcentaje de pureza 98.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.