Learn More
Solución de calibración de ondas VIS ICP-OES: K a los 50 μg/mL; La, Li, Mn, Na, Sr a 10 μg/mL; Ba, Ca @ 1 μg/mL en HNO3 al 2%, VHG™
Descripción
Solución de calibración de ondas VIS ICP-OES: K a los 50 μg/mL; La, Li, Mn, Na, Sr a 10 μg/mL; Ba, Ca @ 1 μg/mL en HNO3 al 2%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium/Calcium/Lanthanum/Lithium/Manganese/Sodium/Strontium/Potassium |
| CAS | 7440-39-3, 7440-70-2, 7439-91-0, 7439-93-2, 7439-96-5, 7440-23-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Barium/Calcium/Lanthanum/Lithium/Manganese/Sodium/Strontium/Potassium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 250 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Barium 1 μg/mL/Calcium 1 μg/mL/Lanthanum 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Manganese 10 μg/mL/Sodium 10 μg/mL/Strontium 10 μg/mL/Potassium 50 μg/mL |