Learn More
Estándar de configuración de elementos múltiples ICP-OES: Como, K @ 50 μg/mL; La, Li, Mn, Ni, Sr, Zn a 10 μg/mL; Ba, Mg a 1 μg/mL en HNO3 al 2%, VHG™
Description
Estándar de configuración de elementos múltiples ICP-OES: Como, K @ 50 μg/mL; La, Li, Mn, Ni, Sr, Zn a 10 μg/mL; Ba, Mg a 1 μg/mL en HNO3 al 2%
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Barium/Magnesium/Lanthanum/Lithium/Manganese/Nickel/Strontium/Zirconium/Arsenic/Potassium |
| CAS | 7440-39-3, 7439-95-4, 7439-91-0, 7439-93-2, 7439-96-5, 7440-02-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Barium/Magnesium/Lanthanum/Lithium/Manganese/Nickel/Strontium/Zirconium/Arsenic/Potassium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Barium 1 μg/mL/Magnesium 1 μg/mL/Lanthanum 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Manganese 10 μg/mL/Nickel 10 μg/mL/Strontium 10 μg/mL/Zirconium 10 μg/mL/Arsenic 50 μg/mL/Potassium 50 μg/mL |