Learn More
Estándar de verificación de instrumentos ICP-OES 3: K, P, S a 100 μg/mL; As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc @ 20 μg/mL en HCl al 5%, VHG™
Descripción
Estándar de verificación de instrumentos ICP-OES 3: K, P, S a 100 μg/mL; As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc @ 20 μg/mL en HCl al 5%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Arsenic/Lanthanum/Lithium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Scandium/Sodium/Phosphorus/Potassium |
| CAS | 7440-38-2, 7439-91-0, 7439-93-2, 7439-96-5, 7439-98-7, 7440-02-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Arsenic/Lanthanum/Lithium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Scandium/Sodium/Phosphorus/Potassium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Solvent or Matrix | HCl diluido |
| Cantidad | 250 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Arsenic 20 μg/mL/Lanthanum 20 μg/mL/Lithium 20 μg/mL/Manganese 20 μg/mL/Molybdenum 20 μg/mL/Nickel 20 μg/mL/Scandium 20 μg/mL/Sodium 20 μg/mL/Phosphorus 100 μg/mL/Potassium 100 μg/mL |