Learn More
Estándar de calibración de instrumentos ICP-OES 4: Como, Tl @ 100 μg/mL; Cd, Pb, Se a 50 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Descripción
Estándar de calibración de instrumentos ICP-OES 4: Como, Tl @ 100 μg/mL; Cd, Pb, Se a 50 μg/mL en HNO3 al 5%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Arsenic/Cadmium/Lead/Selenium/Thallium |
| CAS | 7440-38-2, 7440-43-9, 7439-92-1, 7782-49-2, 7440-28-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Arsenic/Cadmium/Lead/Selenium/Thallium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Arsenic 50 μg/mL/Cadmium 50 μg/mL/Lead 50 μg/mL/Selenium 50 μg/mL/Thallium 50 μg/mL |