Learn More
Solución ICAL ICP-OES: S a 50 μg/mL; Ce, Cu, Eu, Fe, In, K, Ni, P, Si, Ti, V, Y, Zr a 10 μg/ml; Mn, Mo, Na, Sc a 5 μg/mL; Be, Li, Sr a 2 μg/mL; Ca @ 1 μg/mL en 2% HNO3 / 2% HCl, VHG™
Descripción
Solución ICAL ICP-OES: S a 50 μg/mL; Ce, Cu, Eu, Fe, In, K, Ni, P, Si, Ti, V, Y, Zr a 10 μg/ml; Mn, Mo, Na, Sc a 5 μg/mL; Be, Li, Sr a 2 μg/mL; Ca @ 1 μg/mL en 2% HNO3 / 2% HCl
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium/Beryllium/Lithium/Strontium/Manganese/Molybdenum/Scandium/Sodium/Cerium/Copper/Europium/Indium/Iron/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Titanium/Vanadium/Yttrium/Zirconium |
| CAS | 7440-70-2, 7440-41-7, 7439-93-2, 7440-24-6, 7439-96-5, 7439-98-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Calcium/Beryllium/Lithium/Strontium/Manganese/Molybdenum/Scandium/Sodium/Cerium/Copper/Europium/Indium/Iron/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Titanium/Vanadium/Yttrium/Zirconium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 250 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Calcium 1 μg/mL/Beryllium 2 μg/mL/Lithium 2 μg/mL/Strontium 2 μg/mL/Manganese 5 μg/mL/Molybdenum 5 μg/mL/Scandium 5 μg/mL/Sodium 5 μg/mL/Cerium 10 μg/mL/Copper 10 μg/mL/Europium 10 μg/mL/Indium 10 μg/mL/Iron 10 μg/mL/Nickel 10 μg/mL/Phosphorus 10 μg/mL/Potassium 10 μg/mL/Silicon 10 μg/mL/Titanium 10 μg/mL/Vanadium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL/Zirconium 10 μg/mL |