Learn More
Solución estándar para adición en agua de ICP-MS para 6020 CLP-M, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
15426605 100 mL 100 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15426605 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044539.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ICP-MS Water Spike Standard solution for 6020 CLP-M
Forma física Líquido
Número MDL MFCD02266368
Número UN UN3264
Cantidad 100 mL
Grado Specpure