Learn More
Solución de ajuste de ICP-MS: Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y @ 1 ug/L en 2% HNO3, VHG™
Descripción
Solución de ajuste de ICP-MS: Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y a 1 ug/l en HNO3 al 2 %
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cerium/Cobalt/Lithium/Magnesium/Thallium/Yttrium |
| CAS | 7440-45-1, 7440-48-4, 7439-93-2, 7439-95-4, 7440-28-0, 7440-65-5 |
| Métodos | Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS) |
| Nombres de analitos o componentes | Cerium/Cobalt/Lithium/Magnesium/Thallium/Yttrium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Cerium 1 μg/L/Cobalt 1 μg/L/Lithium 1 μg/L/Magnesium 1 μg/L/Thallium 1 μg/L/Yttrium 1 μg/L |