Learn More
Solución de ajuste de ICP-MS: Be, Mg, Fe, Co, In, Ce, Pb, Th, U a 1 ug/L; Ba a 10 ug/L en 2% HNO3, VHG™
Código de producto. 30003051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003051 500 mL 500 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30003051 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLMSTNG8500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Solución de ajuste de ICP-MS: Be, Mg, Fe, Co, In, Ce, Pb, Th, U a 1 ug/L; Ba a 10 ug/L en 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Iron/Lead/Magnesium/Thorium/Uranium/Barium
CAS 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-48-4, 7440-74-6, 7439-89-6, 7439-92-1
Métodos Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Nombres de analitos o componentes Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Iron/Lead/Magnesium/Thorium/Uranium/Barium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Cantidad 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Beryllium 1 μg/L/Cerium 1 μg/L/Cobalt 1 μg/L/Indium 1 μg/L/Iron 1 μg/L/Lead 1 μg/L/Magnesium 1 μg/L/Thorium 1 μg/L/Uranium 1 μg/L/Barium 10.01 μg/L