Learn More
Solución de ajuste de ICP-MS: Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Tl, Pb, Th @ 250 ug/L en 2% HNO3, VHG™
Descripción
Solución de ajuste de ICP-MS: Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Tl, Pb, Th @ 250 ug/L en 2% HNO3
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cerium/Lead/Thorium/Barium/Beryllium/Indium/Cobalt/Magnesium/Thallium |
| CAS | 7440-45-1, 7439-92-1, 7440-29-1, 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-74-6 |
| Métodos | Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS) |
| Nombres de analitos o componentes | Cerium/Lead/Thorium/Barium/Beryllium/Indium/Cobalt/Magnesium/Thallium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Cerium 250 μg/L/Lead 250 μg/L/Thorium 250 μg/L/Barium 250.1 μg/L/Beryllium 250.1 μg/L/Indium 250.1 μg/L/Cobalt 250.2 μg/L/Magnesium 250.2 μg/L/Thallium 250.2 μg/L |