Learn More
Solución de ajuste de ICP-MS: 7Li, Co, Y, Ce, Tl @ 10 ug/L en 2% HNO3, VHG™
Descripción
Solución de ajuste de ICP-MS: 7Li, Co, Y, Ce, Tl @ 10 ug/L en 2% HNO3
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cerium/Yttrium/Cobalt/Lithium/Thallium |
| CAS | 7440-45-1, 7440-65-5, 7440-48-4, 7439-93-2, 7440-28-0 |
| Métodos | Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS) |
| Nombres de analitos o componentes | Cerium/Yttrium/Cobalt/Lithium/Thallium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Cerium 9.99 μg/L/Yttrium 10.01 μg/L/Cobalt 10.02 μg/L/Lithium 10.02 μg/L/Thallium 10.02 μg/L |