Learn More
Solución de ajuste de ICP-MS: 7Li, Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Pb, Bi, U @10 ug/L en 2% HNO3, VHG™
Código de producto. 30003017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003017 100 mL 100 ml
17907929 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30003017 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLMSTNG6100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Solución de ajuste de ICP-MS: 7Li, Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Pb, Bi, U @10 ug/L en 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium/Beryllium/Bismuth/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Lithium/Magnesium/Uranium
CAS 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-69-9, 7440-45-1, 7440-48-4, 7440-74-6
Nombres de analitos o componentes Barium/Beryllium/Bismuth/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Lithium/Magnesium/Uranium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Solvent or Matrix Ácido nítrico diluido
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Barium 10 μg/L/Beryllium 10 μg/L/Bismuth 10 μg/L/Cerium 10 μg/L/Cobalt 10 μg/L/Indium 10 μg/L/Lead 10 μg/L/Lithium 10 μg/L/Magnesium 10 μg/L/Uranium 10 μg/L