Learn More
Solución de ajuste de ICP-MS: 7Li, Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Pb, Bi, U @10 ug/L en 2% HNO3, VHG™
Código de producto. 17907929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17907929 500 mL 500 ml
30003017 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17907929 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLMSTNG6500
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Solución de ajuste de ICP-MS: 7Li, Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Pb, Bi, U @10 ug/L en 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beryllium/Cobalt/Indium/Lithium/Barium/Bismuth/Cerium/Uranium/Lead/Magnesium
CAS 7440-41-7, 7440-48-4, 7440-74-6, 7439-93-2, 7440-39-3, 7440-69-9
Métodos Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Nombres de analitos o componentes Beryllium/Cobalt/Indium/Lithium/Barium/Bismuth/Cerium/Uranium/Lead/Magnesium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Cantidad 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Beryllium 9.99 μg/L/Cobalt 10 μg/L/Indium 10.01 μg/L/Lithium 10.02 μg/L/Barium 10.03 μg/L/Bismuth 10.03 μg/L/Cerium 10.03 μg/L/Uranium 10.03 μg/L/Lead 10.06 μg/L/Magnesium 10.06 μg/L