Learn More
Solución de ajuste de ICP-MS 2: Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y a 10 ug/ml en HNO3 al 2%, VHG™
Descripción
Solución de ajuste de ICP-MS 2: Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y a 10 ug/ml en HNO3 al 2 %
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cerium/Cobalt/Lithium/Magnesium/Thallium/Yttrium |
| CAS | 7440-45-1, 7440-48-4, 7439-93-2, 7439-95-4, 7440-28-0, 7440-65-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Cerium/Cobalt/Lithium/Magnesium/Thallium/Yttrium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Cerium 10 μg/mL/Cobalt 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Magnesium 10 μg/mL/Thallium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL |