Learn More
Mezcla multielemento 3 para calibración de masas/ajuste de ICP-MS (concentrado): 7Li, Be, Mg, Co, Y, In, Ba, Ce, Tb, Pb, U a 10 ug/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Código de producto. 30003190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003190 500 mL 500 ml
30003172 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30003190 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLMSTNG3Z500
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Mezcla multielemento 3 para calibración de masas/ajuste de ICP-MS (concentrado): 7Li, Be, Mg, Co, Y, In, Ba, Ce, Tb, Pb, U @ 10 ug/mL en HNO3 al 5%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt/Indium/Lead/Lithium/Uranium/Beryllium/Cerium/Barium/Magnesium/Yttrium/Terbium
CAS 7440-48-4, 7440-74-6, 7439-92-1, 7439-93-2, 7440-61-1, 7440-41-7
Métodos ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Cobalt/Indium/Lead/Lithium/Uranium/Beryllium/Cerium/Barium/Magnesium/Yttrium/Terbium
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Cantidad 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cobalt 10 μg/mL/Indium 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Uranium 10 μg/mL/Beryllium 10.01 μg/mL/Cerium 10.01 μg/mL/Barium 10.02 μg/mL/Magnesium 10.02 μg/mL/Yttrium 10.02 μg/mL/Terbium 10.07 μg/mL