Learn More
Mezcla multielemento 2 para calibración de masas/ajuste de ICP-MS (concentrado): Be, Mg, Co, In, Ce, Pb @ 10 ug/mL en 1% HNO3, VHG™
Código de producto. 17978939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17978939 100 mL 100 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17978939 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLMSTNG2Z100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Mezcla multielemento 2 para calibración de masas/ajuste de ICP-MS (concentrado): Be, Mg, Co, In, Ce, Pb @ 10 ug/mL en 1% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Magnesium
CAS 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-48-4, 7440-74-6, 7439-92-1, 7439-95-4
Métodos Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Nombres de analitos o componentes Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Magnesium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Beryllium 10 μg/mL/Cerium 10 μg/mL/Cobalt 10 μg/mL/Indium 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Magnesium 10 μg/mL