Learn More
Mezcla multielemento 1A (concentrado) para calibración de masas/ajuste de ICP-MS: 7Li, Co, Y, Ce, Tl a 10 ug/ml en HNO3 al 1 %, HCl al 0,5 % y VHG™
Código de producto. 30003105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003105 100 mL 100 ml
30003094 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003105 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLMSTNG5CONC100
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Mezcla multielemento 1A (concentrado) para calibración de masas/ajuste de ICP-MS: 7Li, Co, Y, Ce, Tl a 10 ug/ml en HNO3 al 1 %, HCl al 0,5 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium/Thallium/Yttrium/Cerium/Cobalt
CAS 7439-93-2, 7440-28-0, 7440-65-5, 7440-45-1, 7440-48-4
Métodos ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Lithium/Thallium/Yttrium/Cerium/Cobalt
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Lithium 10 μg/mL/Thallium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL/Cerium 10.01 μg/mL/Cobalt 10.01 μg/mL