Learn More
Mezcla multielemento 1A (concentrado) para calibración de masas/ajuste de ICP-MS: 7Li, Co, Y, Ce, Tl a 10 ug/ml en HNO3 al 1 %, HCl al 0,5 % y VHG™
Descripción
Mezcla multielemento 1A (concentrado) para calibración de masas/ajuste de ICP-MS: 7Li, Co, Y, Ce, Tl a 10 ug/ml en HNO3 al 1 %, HCl al 0,5 %
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Yttrium/Cerium/Cobalt/Lithium/Thallium |
| CAS | 7440-65-5, 7440-45-1, 7440-48-4, 7439-93-2, 7440-28-0 |
| Métodos | Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS) |
| Nombres de analitos o componentes | Yttrium/Cerium/Cobalt/Lithium/Thallium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Yttrium 9.99 μg/mL/Cerium 10.01 μg/mL/Cobalt 10.02 μg/mL/Lithium 10.02 μg/mL/Thallium 10.04 μg/mL |