Learn More
Mezcla multielemento 1 para calibración de masas/ajuste de ICP-MS (concentrado): 7Li, Y, Ce, Tl a 10 ug/mL en HNO3 al 5 %, VHG™
Descripción
Calibración de masas/ajuste de ICP-MS Mezcla multielemento 1 (concentrado): 7Li, Y, Ce, Tl a 10 ug/mL en HNO3 al 5 %
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cerium/Lithium/Thallium/Yttrium |
| CAS | 7440-45-1, 7439-93-2, 7440-28-0, 7440-65-5 |
| Métodos | Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS) |
| Nombres de analitos o componentes | Cerium/Lithium/Thallium/Yttrium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Cerium 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Thallium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL |