Learn More
Solución de configuración de ICP-MS: Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U a 10 μg/L en 1% HNO3, VHG™
Código de producto. 30002956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30002956 500 mL 500 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30002956 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLPENXSUS500
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Solución de configuración de ICP-MS: Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U a 10 μg/L en 1% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beryllium/Cerium/Indium/Iron/Lead/Lithium/Magnesium/Uranium
CAS 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-74-6, 7439-89-6, 7439-92-1, 7439-93-2
Nombres de analitos o componentes Beryllium/Cerium/Indium/Iron/Lead/Lithium/Magnesium/Uranium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Cantidad 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Beryllium 10 μg/mL/Cerium 10 μg/mL/Indium 10 μg/mL/Iron 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Magnesium 10 μg/mL/Uranium 10 μg/mL