Learn More
Solución de configuración de ICP-MS: Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U a 1 μg/L en 1% HNO3, VHG™
Descripción
Solución de configuración de ICP-MS: Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U a 1 μg/L en 1% HNO3
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Beryllium/Cerium/Indium/Iron/Lead/Lithium/Magnesium/Uranium |
| CAS | 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-74-6, 7439-89-6, 7439-92-1, 7439-93-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Beryllium/Cerium/Indium/Iron/Lead/Lithium/Magnesium/Uranium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Beryllium 1 μg/mL/Cerium 1 μg/mL/Indium 1 μg/mL/Iron 1 μg/mL/Lead 1 μg/mL/Lithium 1 μg/mL/Magnesium 1 μg/mL/Uranium 1 μg/mL |