Learn More
Mezcla de ajuste P/A ICP-MS 1: Y, Tb a 2,5 ug/mL; 6Li, Na, Al, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Co, Cu, Sr, In, Ba, Lu, Ir, Bi, Tl, Th, U a 5 ug/ml; Mg, Ni, Ge, Mo, Ru, Pd, Sn, Sb, Pb a 10 ug/mL; Be, Zn, As, Cd a 20 ug/mL en HCl al 20 %, HF tr., VHG™
Descripción
Mezcla de ajuste P/A ICP-MS 1: Y, Tb a 2,5 ug/mL; 6Li, Na, Al, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Co, Cu, Sr, In, Ba, Lu, Ir, Bi, Tl, Th, U a 5 ug/ml; Mg, Ni, Ge, Mo, Ru, Pd, Sn, Sb, Pb a 10 ug/mL; Be, Zn, As, Cd a 20 ug/mL en HCl al 20 %, HF tr.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terbium/Yttrium/Aluminium/Barium/Bismuth/Chromium/Cobalt/Copper/Indium/Iridium/Lithium 6/Lutetium/Manganese/Scandium/Sodium/Strontium/Thallium/Thorium/Titanium/Uranium/Vanadium/Antimony/Germanium/Lead/Magnesium/Molybdenum/Nickel/Palladium/Tin/Arsenic/Beryllium/Cadmium/Zinc |
| CAS | 7440-27-9, 7440-65-5, 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-69-9, 7440-47-3 |
| Métodos | Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS) |
| Nombres de analitos o componentes | Terbium/Yttrium/Aluminium/Barium/Bismuth/Chromium/Cobalt/Copper/Indium/Iridium/Lithium 6/Lutetium/Manganese/Scandium/Sodium/Strontium/Thallium/Thorium/Titanium/Uranium/Vanadium/Antimony/Germanium/Lead/Magnesium/Molybdenum/Nickel/Palladium/Tin/Arsenic/Beryllium/Cadmium/Zinc |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Solvent or Matrix | HCl diluido |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Terbium 2.5 μg/mL/Yttrium 2.5 μg/mL/Aluminium 5 μg/mL/Barium 5 μg/mL/Bismuth 5 μg/mL/Chromium 5 μg/mL/Cobalt 5 μg/mL/Copper 5 μg/mL/Indium 5 μg/mL/Iridium 5 μg/mL/Lithium 6 5 μg/mL/Lutetium 5 μg/mL/Manganese 5 μg/mL/Scandium 5 μg/mL/Sodium 5 μg/mL/Strontium 5 μg/mL/Thallium 5 μg/mL/Thorium 5 μg/mL/Titanium 5 μg/mL/Uranium 5 μg/mL/Vanadium 5 μg/mL/Antimony 10 μg/mL/Germanium 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Magnesium 10 μg/mL/Molybdenum 10 μg/mL/Nickel 10 μg/mL/Palladium 10 μg/mL/Tin 10 μg/mL/Arsenic 20 μg/mL/Beryllium 20 μg/mL/Cadmium 20 μg/mL/Zinc 20 μg/mL |