Learn More
Solución de configuración ICP-MS KED: Co @ 10 μg/L; Este @ 1 μg/L en 1% HNO3, VHG™
Descripción
Solución de configuración ICP-MS KED: Co @ 10 μg/L; Este @ 1 μg/L en 1% HNO3
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cerium/Cobalt |
| CAS | 7440-45-1, 7440-48-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Cerium/Cobalt |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 250 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Cerium 1 μg/mL/Cobalt 10 μg/mL |