Learn More
Estándar interno ICP-MS: Y a 100 ug/mL en 2% HNO3, VHG™
Descripción
Estándar interno ICP-MS: Y a 100 ug/ml en HNO3 al 2 %
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Yttrium |
| CAS | 7440-65-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Yttrium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Y |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Sinónimo | Y |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Y |
| SMILES | [Y] |
| Nombre IUPAC | itrio |
| Mostrar más |