Learn More
Estándar interno ICP-MS: Ge a 100 ug/mL en 2% HNO3, VHG™
Código de producto. 30003093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
30003093 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 30003093 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLISGE100100
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar interno ICP-MS: Ge a 100 ug/mL en HNO3 al 2 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Germanium
CAS 7440-56-4
Nombres de analitos o componentes Germanium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Ge
Concentración 100 μg/mL
Sinónimo Ge
Fórmula InChI InChI=1S/Ge
SMILES [Ge]
Nombre IUPAC germanio
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Peso molecular (g/mol) 72.64
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.9212 g/mol