Learn More
Solución CRQL ICP-MS 2: Ag, As, Be, Cd, Co, Mn, Ni, Pb, Tl, V a 10; Cr, Cu, Sb, Zn a 20; Se @ 50; Ba a 100 μg/mL en 5% HNO3, tr. Ácido tartárico, VHG™
Código de producto. 17918709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
17918709 100 mL 100 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17918709 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGCRQL2MS100
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Solución CRQL ICP-MS 2: Ag, As, Be, Cd, Co, Mn, Ni, Pb, Tl, V a 10; Cr, Cu, Sb, Zn a 20; Se @ 50; Ba a 100 μg/mL en HNO3 al 5%, ácido tartárico trans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenic/Beryllium/Cadmium/Cobalt/Lead/Manganese/Nickel/Silver/Thallium/Vanadium/Antimony/Chromium/Copper/Zinc/Selenium/Barium
CAS 7440-38-2, 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-48-4, 7439-92-1, 7439-96-5
Métodos ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Arsenic/Beryllium/Cadmium/Cobalt/Lead/Manganese/Nickel/Silver/Thallium/Vanadium/Antimony/Chromium/Copper/Zinc/Selenium/Barium
Condiciones de envío Room Temperature
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Arsenic 10 μg/mL/Beryllium 10 μg/mL/Cadmium 10 μg/mL/Cobalt 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Manganese 10 μg/mL/Nickel 10 μg/mL/Silver 10 μg/mL/Thallium 10 μg/mL/Vanadium 10 μg/mL/Antimony 20 μg/mL/Chromium 20 μg/mL/Copper 20 μg/mL/Zinc 20 μg/mL/Selenium 50 μg/mL/Barium 100 μg/mL